SML1609
Ferutinin
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-Hydroxy-benzoic acid (3R,3aS,4S,8aR)-1,2,3,3a,4,5,8,8a-octahydro-3-hydroxy-6,8a-dimethyl-3-(1-methylethyl)-4-azulenyl ester, 4-Oxy-6-(4-oxybenzoyloxy)dauc-8,9-en, Ferutinine, Tefestrol
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
condição de armazenamento
protect from light
cor
white to beige
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=CC[C@](CC[C@@]2(O)C(C)C)(C)[C@@]2([H])[C@@H](OC(C3=CC=C(O)C=C3)=O)C1
InChI
1S/C22H30O4/c1-14(2)22(25)12-11-21(4)10-9-15(3)13-18(19(21)22)26-20(24)16-5-7-17(23)8-6-16/h5-9,14,18-19,23,25H,10-13H2,1-4H3/t18-,19+,21-,22+/m0/s1
chave InChI
CYSHNJQMYORNJI-YUVXSKOASA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3