Documentos Principais
SML1570
Sigma-Aldrich
Arglabin
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(3aR,4aS,6aS,9aS,9bR)-5,6,6a,7,9a,9b-Hexahydro-1,4a-dimethyl-7-methylene-3H-oxireno[8,8a]azuleno[4,5-b]furan-8(4aH)-one, 1(R),10(S)-Epoxy-5(S),5(S),7(S)-guaia-3(4),11(13)-dien-6,12-olide
Selecione um tamanho
1 MG
R$ 671,00
5 MG
R$ 2.704,00
R$ 671,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 MG
R$ 671,00
5 MG
R$ 2.704,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H18O3
Número CAS:
Peso molecular:
246.30
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
R$ 671,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
semisynthetic (from parthenolide)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
protect from light
cor
white to beige
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O1[C@@]32[C@@]1(CC[C@@H]4[C@H](OC(=O)C4=C)[C@@H]3C(=CC2)C)C
InChI
1S/C15H18O3/c1-8-4-7-15-11(8)12-10(9(2)13(16)17-12)5-6-14(15,3)18-15/h4,10-12H,2,5-7H2,1,3H3/t10-,11-,12-,14-,15+/m0/s1
chave InChI
UVJYAKBJSGRTHA-ZCRGAIPPSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Arglabin is a natural product with antitumor and anti-inflammatory activity. Arglabin competitively inhibits the binding of farnesyl diphosphate to farnesyl transferase (FTase), preventing the activation of RAS proto-oncogene by preventing the incorporation of farnesyl pyrophosphate into human H-ras proteins. Arglabin is also an inhibitor of the NLRP3 inflammasome. Arglabin reduces inflammation and plasma lipids and has shown a marked reduction in atherosclerotic lesions.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Yang Liu et al.
OncoTargets and therapy, 13, 2047-2055 (2020-03-27)
Epithelial membrane protein 1 (EMP1), a member of the EMP family, is overexpressed in a large number of tumors and is thought to be a cellular connexin on the cell membrane and is involved in proliferation, invasion, metastasis of tumor