SML1551
GV-58
≥97% (HPLC)
Sinônimo(s):
(2R)-2-[[6-[[(5-Methyl-2-thienyl)methyl]amino]-9-propyl-9H-purin-2-yl]amino]-1-butanol
Ensaio
≥97% (HPLC)
forma
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCN1C2=NC(N[C@H](CC)CO)=NC(NCC3=CC=C(C)S3)=C2N=C1
InChI
1S/C18H26N6OS/c1-4-8-24-11-20-15-16(19-9-14-7-6-12(3)26-14)22-18(23-17(15)24)21-13(5-2)10-25/h6-7,11,13,25H,4-5,8-10H2,1-3H3,(H2,19,21,22,23)/t13-/m1/s1
chave InChI
DPTXJOUVBMUSGY-CYBMUJFWSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3