Key Documents
SML1548
Sigma-Aldrich
THPN
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1-(2,4,6-Trihydroxyphenyl)-1-nonanone, 1-(3,4,5-Trihydroxyphenyl)nonan-1-one, CID 3063200
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H22O4
Número CAS:
Peso molecular:
266.33
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 25 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC1=C(O)C(O)=CC(C(CCCCCCCC)=O)=C1
InChI
1S/C15H22O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-12(16)11-9-13(17)15(19)14(18)10-11/h9-10,17-19H,2-8H2,1H3
chave InChI
NVFRHTFJDGAFQS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
THPN or 1-(3,4,5-Trihydroxyphenyl)nonan-1-one, is a derivative of cytosporone B.
Ações bioquímicas/fisiológicas
THPN is potent nuclear receptor TR3 (Nur77) antagonist that induces autophagic cell death in melanoma. Co-application of THPN with Akt2 inhibitors significantly represses tumor growth in xenograft mouse model.
Outras notas
air sensitive
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Impeding the interaction between Nur77 and p38 reduces LPS-induced inflammation.
Li L et al
Nature Chemical Biology, 11(5), 339-346 (2015)