SML1513
SR1848
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
6-[4-(3-Chlorophenyl)-1-piperazinyl]-3-cyclohexyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, CDI 3238389, ML180
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(N(C1CCCCC1)C(N2)=O)C=C2N3CCN(C4=CC(Cl)=CC=C4)CC3
InChI
1S/C20H25ClN4O2/c21-15-5-4-8-17(13-15)23-9-11-24(12-10-23)18-14-19(26)25(20(27)22-18)16-6-2-1-3-7-16/h4-5,8,13-14,16H,1-3,6-7,9-12H2,(H,22,27)
chave InChI
CHMQQIFPOIZPIJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)