SML1471
SN50 trifluoroacetate salt
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
AAVALLPAVLLALLAPVQRKRQKLMP trifluoroacetate salt, H-Ala-Ala-Val-Ala-Leu-Leu-Pro-Ala-Val-Leu-Leu-Ala-Leu-Leu-Ala-Pro-Val-Gln-Arg-Lys-Arg-Gln-Lys-Leu-Met-Pro-OH trifluoroacetate salt, NF-KB SN50 cell permeable inhibitory peptide trifluoroacetate salt, Nuclear Factor NF-KB Inhibitor SN50 trifluoroacetate salt
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
film
cor
white
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
S(CC[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H]2N(CCC2)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H]3N(CCC3)
InChI
1S/C129H230N36O29S/c1-64(2)57-87(156-117(183)92(62-69(11)12)158-123(189)100(72(17)18)161-106(172)78(25)143-119(185)94-41-35-54-164(94)126(192)93(63-70(13)14)159-118(184)90(60-67(7)8)154-104(170)76(23)144-121(187)99(71(15)16)160-105(171)77(24)141-102(168)74(21)132)113(179)142-75(22)103(169)153-89(59-66(5)6)116(182)157-88(58-65(3)4)114(180)145-79(26)124(190)163-53-34-42-95(163)120(186)162-101(73(19)20)122(188)151-85(45-47-98(134)167)112(178)149-82(39-32-51-139-128(135)136)108(174)146-80(37-28-30-49-130)107(173)148-83(40-33-52-140-129(137)138)109(175)150-84(44-46-97(133)166)111(177)147-81(38-29-31-50-131)110(176)155-91(61-68(9)10)115(181)152-86(48-56-195-27)125(191)165-55-36-43-96(165)127(193)194/h64-96,99-101H,28-63,130-132H2,1-27H3,(H2,133,166)(H2,134,167)(H,141,168)(H,142,179)(H,143,185)(H,144,187)(H,145,180)(H,146,174)(H,147,177)(H,148,173)(H,149,178)(H,150,175)(H,151,188)(H,152,181)(H,153,169)(H,154,170)(H,155,176)(H,156,183)(H,157,182)(H,158,189)(H,159,184)(H,160,171)(H,161,172)(H,162,186)(H,193,194)(H4,135,136,139)(H4,137,138,140)/t74-,75-,76-,77-,78-,79-,80-,81-,82-,83-,84-,85-,86-,87-,88-,89-,90-,91-,92-,93-,94-,95-,96-,99-,100-,101-/m0/s1
chave InChI
FAWLNURBQMTKEB-URDPEVQOSA-N
Aplicação
- to study its effects on the reactive oxygen species generation in human keratinocytes[1]
- to analyze its effects on mRNA expression in the receptor for advanced glycation end products (RAGE) in hCMEC/D3 blood-brain barrier (BBB) cell line[2]
- to study its effects on macrophage polarization[3]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)