Documentos Principais
8.20698
Sigma-Aldrich
1,3-Indanedione
for synthesis
Sinônimo(s):
1,3-Indanedione, 1,3-Hydrindenedione, 1,3-Dioxoindane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H6O2
Número CAS:
Peso molecular:
146.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
210-109-7
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥89.0% (GC)
Formulário
powder
pf
129-132 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CC(=O)c2c1cccc2
InChI
1S/C9H6O2/c10-8-5-9(11)7-4-2-1-3-6(7)8/h1-4H,5H2
chave InChI
UHKAJLSKXBADFT-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 89.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3