Documentos Principais
SML1361
Sigma-Aldrich
BRD73954
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-Hydroxy-N′-phenethyl-isophthalamide, N1-Hydroxy-N3-(2-phenylethyl)-1,3-benzenedicarboxamide, N1-Hydroxy-N3-phenethylisophthalamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H16N2O3
Número CAS:
Peso molecular:
284.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to light brown
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ONC(C1=CC(C(NCCC2=CC=CC=C2)=O)=CC=C1)=O
InChI
1S/C16H16N2O3/c19-15(17-10-9-12-5-2-1-3-6-12)13-7-4-8-14(11-13)16(20)18-21/h1-8,11,21H,9-10H2,(H,17,19)(H,18,20)
chave InChI
FIHKWEQJEDRIFS-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
BRD73954 is the first discovered histone deacetylase 6/8 dual inhibitor. BRD73954 has an IC50 of 36 nM for the class IIb HDAC6 and 120 nM for the class I HDAC8 with IC450′s ranging from 9 μM to greater than 33 μM for other HDACs.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3