Documentos Principais
B7563
Sigma-Aldrich
BRD7389
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1-Phenethylamino-3H-naphtho[1,2,3-de]quinoline-2,7-dione, 1-[(2-Phenylethyl)amino]-naphtho-3H-[1,2,3-de]quinoline-2,7-dione
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 1.378,00
R$ 1.378,00
Previsão de entrega em09 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 1.378,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H18N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
366.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
R$ 1.378,00
Previsão de entrega em09 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
orange
solubilidade
DMSO: >20 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[nH]1c2c3c(c5c([c](c3ccc2)=O)cccc5)c([c]1=O)NCCc4ccccc4
InChI
1S/C24H18N2O2/c27-23-17-10-5-4-9-16(17)21-20-18(23)11-6-12-19(20)26-24(28)22(21)25-14-13-15-7-2-1-3-8-15/h1-12,25H,13-14H2,(H,26,28)
chave InChI
XASCINRGTHLHGM-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
BRD7389 is an inhibitor of the RSK kinase family.
BRD7398 is a RSK kinase inhibitor that induces insulin expression and differentiation of pancreatic alpha into beta cells. BRD7398 inhibits RSK1, RSK2 and RSK3; IC50 values of 1.5, 2.4 and 1.2 uM, respectively. Treatment of mouse aTC1 cells with BRD7398 induced expression of b-cell markers Pdx1, Pax4, Iapp and Npy and also induced insulin production.
Características e benefícios
This compound is featured on the MAPKAPs page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Dana M Gwinn et al.
Cancer cell, 33(1), 91-107 (2018-01-10)
KRAS is a regulator of the nutrient stress response in non-small-cell lung cancer (NSCLC). Induction of the ATF4 pathway during nutrient depletion requires AKT and NRF2 downstream of KRAS. The tumor suppressor KEAP1 strongly influences the outcome of activation of