SML1244
Efinaconazole
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(αR,βR)-, α-(2,4-Difluorophenyl)-β-methyl-4-methylene-α-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1-piperidineethanol, (2R,3R)-2-(2,4-Difluorophenyl)-3-(4-methylenepiperidin-1-yl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol, KP-103
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]/D -85 to -95°, c = 1 in chloroform
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1c(ccc(c1)F)[C@](O)([C@H](N3CCC(=C)CC3)C)C[n]2ncnc2
InChI
1S/C18H22F2N4O/c1-13-5-7-23(8-6-13)14(2)18(25,10-24-12-21-11-22-24)16-4-3-15(19)9-17(16)20/h3-4,9,11-12,14,25H,1,5-8,10H2,2H3/t14-,18-/m1/s1
chave InChI
NFEZZTICAUWDHU-RDTXWAMCSA-N
Aplicação
- a topical anti-onychomycosis drug to determine its effects on Trichophyton rubrum and Trichophyton interdigitale[1]
- as an anti-fungal agent to study its permeability into the nail lysates[2]
- as an anti-fungal agent to study its effects on Candida africana and Candida dubliniensis[3]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)