Documentos Principais
SML1079
Sigma-Aldrich
BMOV
≥95% (elemental analysis)
Sinônimo(s):
(SP-5-31)-bis(3-hydroxy-2-methyl-4H-pyran-4-onato-O3,O4)oxo-vanadium, Bis(maltolato)oxovanadium(IV)
Selecione um tamanho
10 MG
R$ 362,00
R$ 362,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 MG
R$ 362,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H10O7V
Número CAS:
Peso molecular:
317.15
Código UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
R$ 362,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥95% (elemental analysis)
Formulário
powder
cor
, yellow to grey to brown
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[V+2]=O.O2[C-](C(=O)C(=O)C=C2)C.O1[C-](C(=O)C(=O)C=C1)C
InChI
1S/2C6H5O3.O.V/c2*1-4-6(8)5(7)2-3-9-4;;/h2*2-3H,1H3;;/q2*-1;;+2
chave InChI
NGWOELASSYWDDT-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
BMOV is a potent, orally available vanadium complex that acts as insulin mimetic. Apparently, BMOV anti-diabetic effect results from enhancement of the tyrosine-phosphorylation of insulin receptor by inhibition of the protein tyrosine phosphatase-1B (PTP-1B). In diabetic rats BMOV restores normoglycaemia without rising insulin levels. BMOV is a potent phosphatase inhibitor.
BMOV is a potent, orally available vanadium complex that acts as insulin mimetic; anti-diabetic; potent phosphatase inhibitor.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)