Documentos Principais
C8022
Sigma-Aldrich
Z-L-Arg 7-amido-4-methylcoumarin hydrochloride
Sinônimo(s):
Carbobenzoxy-L-arginine-7-amino-4-methylcoumarin hydrochloride, Nα-Cbz-L-arginine 7-amido-4-methylcoumarin hydrochloride, Z-L-Arginine-4-methyl-7-coumarinylamide hydrochloride, Z-Arg-MCA
Selecione um tamanho
50 MG
R$ 3.294,00
R$ 3.294,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 MG
R$ 3.294,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H27N5O5 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
501.96
Beilstein:
4637954
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.83
R$ 3.294,00
Check Cart for Availability
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
powder
solubilidade
methanol: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
fluorescência
λex 290 nm; λem 390 nm (buffer pH 7.1)
λex 290 nm; λem 437 nm (Reaction product)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].CC1=CC(=O)Oc2cc(NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)OCc3ccccc3)ccc12
InChI
1S/C24H27N5O5.ClH/c1-15-12-21(30)34-20-13-17(9-10-18(15)20)28-22(31)19(8-5-11-27-23(25)26)29-24(32)33-14-16-6-3-2-4-7-16;/h2-4,6-7,9-10,12-13,19H,5,8,11,14H2,1H3,(H,28,31)(H,29,32)(H4,25,26,27);1H/t19-;/m0./s1
chave InChI
JYWCRDUTYUBXOL-FYZYNONXSA-N
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)