SML1010
L-742001 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(Z)-4-[1-Benzyl-4-[(4-chlorophenyl)methyl]piperidin-4-yl]-2-hydroxy-4-oxobut-2-enoic acid hydrochloride, 4-[4-[(4-Chlorophenyl)methyl]-1-(phenylmethyl)-4-piperidinyl]-2-hydroxy-4-oxo-2-butenoic acid hydrochloride, L-742,001 hydrochloride, L742001 hydrochloride
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O/C(C(O)=O)=C\C(C(CC1)(CC2=CC=C(Cl)C=C2)CCN1CC3=CC=CC=C3)=O.Cl
InChI
1S/C23H24ClNO4.ClH/c24-19-8-6-17(7-9-19)15-23(21(27)14-20(26)22(28)29)10-12-25(13-11-23)16-18-4-2-1-3-5-18;/h1-9,14,26H,10-13,15-16H2,(H,28,29);1H/b20-14-;
chave InChI
LMLNSXCRZNNZBT-VSOKSMTPSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.