SML1009
PFK15
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1-(4-Pyridinyl)-3-(2-quinolinyl)-2-propen-1-one
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C17H12N2O/c20-17(14-9-11-18-12-10-14)8-7-15-6-5-13-3-1-2-4-16(13)19-15/h1-12H/b8-7+
chave InChI
UJJUKZPBUMCSJZ-BQYQJAHWSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Artigos
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research