Documentos Principais
SML0915
Sigma-Aldrich
Xipamide
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
5-(Aminosulfonyl)-4-chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)-2-hydroxy-benzamide, BE 1293, BEI 1293, MJF 10938
Selecione um tamanho
10 MG
R$ 362,00
50 MG
R$ 1.451,00
R$ 362,00
Previsão de entrega em22 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 MG
R$ 362,00
50 MG
R$ 1.451,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H15ClN2O4S
Número CAS:
Peso molecular:
354.81
Número CE:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
R$ 362,00
Previsão de entrega em22 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)(N)c1c(cc(c(c1)C(=O)Nc2c(cccc2C)C)O)Cl
InChI
1S/C15H15ClN2O4S/c1-8-4-3-5-9(2)14(8)18-15(20)10-6-13(23(17,21)22)11(16)7-12(10)19/h3-7,19H,1-2H3,(H,18,20)(H2,17,21,22)
chave InChI
MTZBBNMLMNBNJL-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Xipamide is a sulfonamide diuretic that blocks sodium reabsorption in the distal tubules of the kidney, resulting in increased urine output. Xiopamide also blocks the cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) chloride channel.
Xipamide is a sulfonamide diuretic.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
[Proven in the practice. Follow up of the use confirms high trial value].
MMW Fortschritte der Medizin, 145(51-52), 37-37 (2004-02-21)
[What did the ALLHAT study bring? To do the one without foregoing the other].
MMW Fortschritte der Medizin, 145(51-52), 36-37 (2004-02-21)
F Soria et al.
Revista espanola de cardiologia, 44(6), 389-394 (1991-06-01)
With the objective of trying to prove the regression of ventricular mass in patients with essential hypertension, with and without left ventricular hypertrophy (LVH), we studied 42 patients of both sexes with echocardiography, measuring the left ventricular mass (LVM), the
[Thiazide analogs. Also can be used in renal failure].
MMW Fortschritte der Medizin, 145(33-34), 57-57 (2003-10-07)
Low-dose thiazide diuretics in primary hypertension.
C P Venter
South African medical journal = Suid-Afrikaanse tydskrif vir geneeskunde, 81(8), 437-437 (1992-04-18)