MAK567
Pyruvate Dehydrogenase Activity Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
Sinônimo(s):
PDH Activity Assay Kit
About This Item
Produtos recomendados
uso
sufficient for 100 colorimetric tests
Nível de qualidade
método de detecção
colorimetric
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... PDHA1(5160) , PDHA2(5161 ) , PDHB(5162) , PDHX(8050)
mouse ... PDHA1(18597) , PDHA2(18598) , PDHB(68263) , PDHX(27402)
rat ... PDHA1(29554) , PDHA2(117098) , PDHB(289950) , PDHX(311254)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
Supportive calculator will calculate the reagents needed according to your experimental needs, and analyze your results based on your experimental data.
Click here to download a calculator excel file
Adequação
Definição da unidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3