SML0832
TLR4-IN-C34
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-Acetamidopyranoside, C34, Isopropyl 2-(acetylamino)-2-deoxy α-D-glucopyranoside 3,4,6-triacetate
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 1 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N([C@H]1[C@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]1OC(=O)C)OC(=O)C)COC(=O)C)OC(C)C)C(=O)C
InChI
1S/C17H27NO9/c1-8(2)24-17-14(18-9(3)19)16(26-12(6)22)15(25-11(5)21)13(27-17)7-23-10(4)20/h8,13-17H,7H2,1-6H3,(H,18,19)/t13-,14-,15-,16-,17+/m1/s1
chave InChI
KMIQMFHPUJUDMC-HHARLNAUSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.