Documentos Principais
SML0802
Sigma-Aldrich
ZLN005
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-(4-tert-Butylphenyl)-1H-benzimidazole, 2-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]-1H-benzimidazole
Selecione um tamanho
10 MG
R$ 382,00
50 MG
R$ 1.540,00
R$ 382,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 MG
R$ 382,00
50 MG
R$ 1.540,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H18N2
Número CAS:
Peso molecular:
250.34
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
R$ 382,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[nH]1c2c(nc1c3ccc(cc3)C(C)(C)C)cccc2
InChI
1S/C17H18N2/c1-17(2,3)13-10-8-12(9-11-13)16-18-14-6-4-5-7-15(14)19-16/h4-11H,1-3H3,(H,18,19)
chave InChI
LQUNNCQSFFKSSK-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
ZLN005 is a transcriptional regulator of peroxisome proliferator-activated receptor-γ coactivator-1α (PGC-1α). ZLN005 increased PGC-1 and downstream gene transcription in skeletal muscle, while reducing hepatic PGC-1α and gluconeogenesis genes. ZLN005 increased fat oxidation and improved the glucose tolerance, pyruvate tolerance, insulin sensitivity, hyperglycemia and dyslipidemia of diabetic db/db mice.
ZLN005 is a transcriptional regulator of peroxisome proliferator-activated receptor-γ coactivator-1α.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Tianyu Hang et al.
International journal of molecular sciences, 24(10) (2023-05-27)
Type-2 diabetes (T2DM) and arterial hypertension (HTN) are major risk factors for heart failure. Importantly, these pathologies could induce synergetic alterations in the heart, and the discovery of key common molecular signaling may suggest new targets for therapy. Intraoperative cardiac