Documentos Principais
SML0745
Sigma-Aldrich
NS6180
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-[[3-(Trifluoromethyl)phenyl]methyl]-2H-1,4-benzothiazin-3(4H)-one
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 519,00
R$ 519,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 519,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H12F3NOS
Número CAS:
Peso molecular:
323.33
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
R$ 519,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1cc(ccc1)CN2c3c(cccc3)SCC2=O
InChI
1S/C16H12F3NOS/c17-16(18,19)12-5-3-4-11(8-12)9-20-13-6-1-2-7-14(13)22-10-15(20)21/h1-8H,9-10H2
chave InChI
ZUIJXKLTUFCDGO-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
NS6180 is a novel inhibitor of the intermediate-conductance Ca2+-activated K+ channel (KCa3.1) The IC50 of NS6180 against cloned human KCa3.1 is 9 nM. The compound blocks proliferation and production of IL-2 and IFNγ with sub-micromolar potencies in either ConA or PMA/ionomycin challenged rat splenocytes.
NS6180 is a novel inhibitor of the intermediate-conductance Ca2+-activated K+ channel (KCa3.1).
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
We offer many products related to potassium channels for your research needs.