Documentos Principais
SML0708
Sigma-Aldrich
BMS-182874 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
5-(Dimethylamino)-N-(3,4-dimethyl-5-isoxazolyl)-1-naphthalenesulfonamide hydrochloride, BMS182874, N-(3,4-Dimethyl-5-isoxazolyl)-5-(dimethylamino)-1-naphthalenesulfonamide hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H19N3O3S · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
381.88
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C17H19N3O3S.ClH/c1-11-12(2)18-23-17(11)19-24(21,22)16-10-6-7-13-14(16)8-5-9-15(13)20(3)4;/h5-10,19H,1-4H3;1H
chave InChI
UZZFRNZGYDOBAO-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
BMS-182874 is a potent selective nonpeptide endothelin ETA receptor antagonist. BMS-182874 is 1000-fold selective for ETA over ETA B receptors with a Ki of 48 nM for ETA receptors vs >50 μM for ETB.
Características e benefícios
This compound is featured on the Endothelin Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3