Documentos
SML0587
Sigma-Aldrich
PF9601N
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
5-(Phenylmethoxy)-N-2-propynyl- 1H-Indole-2-methanamine, FA-73, N-(2-Propynyl)-2-(5-benzyloxy-indolyl) methylamine, PF 9601N
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H18N2O
Número CAS:
Peso molecular:
290.36
Código UNSPSC:
12352200
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
PF9601N is a selective and potent monoamine oxidase B inhibitor that exhibit anti-Parkinsonian effects in several models of PD.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Our company offers many products related to histamine synthesis and metabolism for your research needs.