SML0483
DpC
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
Di-2-pyridylketone-4-cyclohexyl-4-methyl-3-thiosemicarbazone
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
condição de armazenamento
protect from light
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL (clear solution)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CN(C1CCCCC1)C(=S)N\N=C(\c2ccccn2)c3ccccn3
InChI
1S/C19H23N5S/c1-24(15-9-3-2-4-10-15)19(25)23-22-18(16-11-5-7-13-20-16)17-12-6-8-14-21-17/h5-8,11-15H,2-4,9-10H2,1H3,(H,23,25)
chave InChI
GNLZNQJBZNOUBM-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3