SML0445
Clemastine fumarate salt
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(+)-2-[2-[(p-Chloro-α-methyl-α-phenylbenzyl)oxy]ethyl]-1-methylpyrrolidine fumarate salt, (2R)-2-[2-[(1R)-1-(4-Chlorophenyl)-1-phenylethoxy]ethyl]-1-methylpyrrolidine fumarate salt, 1-Methyl-2-[2-(α-methyl-p-chlorobenzhydryloxy)ethyl]pyrrolidine fumarate salt, 1-Methyl-2-[2-(methyl-p-chlorodiphenylmethyloxy)ethyl]pyrrolidine fumarate salt, Meclastine fumarate salt, Mecloprodine
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]/D +15 to +25°, c = 1 in methanol
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL (clear solution; warmed)
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)\C=C\C(O)=O.CN1CCC[C@@H]1CCO[C@](C)(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C21H26ClNO.C4H4O4/c1-21(17-7-4-3-5-8-17,18-10-12-19(22)13-11-18)24-16-14-20-9-6-15-23(20)2;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-5,7-8,10-13,20H,6,9,14-16H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+/t20-,21-;/m1./s1
chave InChI
PMGQWSIVQFOFOQ-YKVZVUFRSA-N
Informações sobre genes
human ... HRH1(3269)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
We offers many products related to histamine receptors for your research needs.