SML0432
Azilsartan
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1-[[2′-(2,5-Dihydro-5-oxo-1,2,4-oxadiazol-3-yl) [1,1′-biphenyl]-4-yl]methyl]-2-ethoxy-1H-benzimidazole-7-carboxylic acid, 2-Ethoxy-1-{[2′-(5-oxo-4,5-dihydro-1,2,4-oxadiazol-3-yl)biphenyl-4-yl]methyl}-1H-benzimidazole-7-carboxylic acid, TAK-536
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 15 mg/mL (clear solution)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOc1nc2cccc(C(O)=O)c2n1Cc3ccc(cc3)-c4ccccc4C5=NC(=O)ON5
InChI
1S/C25H20N4O5/c1-2-33-24-26-20-9-5-8-19(23(30)31)21(20)29(24)14-15-10-12-16(13-11-15)17-6-3-4-7-18(17)22-27-25(32)34-28-22/h3-13H,2,14H2,1H3,(H,30,31)(H,27,28,32)
chave InChI
KGSXMPPBFPAXLY-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... AGTR1(185)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
We offer many products related to angiotensin receptors for your research needs.