Documentos Principais
SML0389
Sigma-Aldrich
PF-514273
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-(2-Chlorophenyl)-3-(4-chlorophenyl)-7-(2,2-difluoropropyl)-6,7-dihydro-2H-pyrazolo[3,4-f][1,4]oxazepin-8(5H)-one
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H17Cl2F2N3O2
Número CAS:
Peso molecular:
452.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: >5 mg/mL (warmed)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(F)(F)CN1CCOc2c(nn(-c3ccccc3Cl)c2-c4ccc(Cl)cc4)C1=O
InChI
1S/C21H17Cl2F2N3O2/c1-21(24,25)12-27-10-11-30-19-17(20(27)29)26-28(16-5-3-2-4-15(16)23)18(19)13-6-8-14(22)9-7-13/h2-9H,10-12H2,1H3
chave InChI
FJMQJSUOOGOWBD-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
PF-514273 is a highly selective CB1 antagonist.
PF-514273 is a highly selective CB1 antagonist. The Ki for binding to CB1 and CB2 receptors is 1 nM and 10 mM, respectively. PF-514273 inhibits food intake and weight gain in rodents.
Características e benefícios
This compound is featured on the Cannabinoid Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
We offer many products related to cannabinoid receptors for your research needs.