Documentos Principais
SML0367
Sigma-Aldrich
VK3-OCH3
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-[(2-Methoxy)ethylthio]-3-methyl-1,4-naphthoquinone
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 502,00
R$ 502,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 502,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H14O3S
Número CAS:
Peso molecular:
262.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
R$ 502,00
Check Cart for Availability
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
light orange to dark orange
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL (clear solution)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COCCSC1=C(C)C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C14H14O3S/c1-9-12(15)10-5-3-4-6-11(10)13(16)14(9)18-8-7-17-2/h3-6H,7-8H2,1-2H3
chave InChI
JTCRCMIBIBLUOK-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
VK3-OCH3 is an analog of Vitamin K3 (Menadione) with potent antitumor activity. It has been shown to induce G2/M arrest and apoptosis in neuroblastoma cells with much less cytotoxicity towards normal cells. VK3-OCH3 is believed to act through up-regulation of heme oxygenase (HO)-1.
VK3-OCH3 is an analog of Vitamin K3 with potent antitumor activity.
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)