Documentos Principais
SML0361
Sigma-Aldrich
3′,4′-Dihydroxyflavonol
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3-hydroxy-4H-benzopyran-4-one, 3, 3′, 4′-Trihydroxyflavone, DiOHF, 5,7-Dideoxyquercetin
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 403,00
25 MG
R$ 1.630,00
R$ 403,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 403,00
25 MG
R$ 1.630,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H10O5
Número CAS:
Peso molecular:
270.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
R$ 403,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
protect from light
cor
faintly yellow to dark yellow
solubilidade
DMSO: >15 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(cc1O)C2=C(O)C(=O)c3ccccc3O2
InChI
1S/C15H10O5/c16-10-6-5-8(7-11(10)17)15-14(19)13(18)9-3-1-2-4-12(9)20-15/h1-7,16-17,19H
chave InChI
KPGMHZQXQVDYNT-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
3′,4′-Dihydroxyflavonol is a synthetic cardioprotective flavone that attenuates myocardial ischemia/reperfusion injury, which associated with its antioxidant activity.
3′,4′-Dihydroxyflavonol is a synthetic cardioprotective flavone; antioxidant.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Kyuichi Kawabata et al.
Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 79(5), 799-807 (2015-02-28)
Probiotics have been shown to improve the condition of not only the human gastrointestinal tract but also the entire body. We found that quercetin enhances the anti-inflammatory activity of Bifidobacterium adolescentis, which is abundant in human intestines. Here, we assessed