SML0359
Norgestimate
≥97% (HPLC)
Sinônimo(s):
(17α)-17-(Acetyloxy)-13-ethyl-18,19-dinorpregn-4-en-20-yn-3-one 3-oxime, Dexnorgestrel acetime
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL (clear solution)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=C\C(CC[C@H]34)=N\O)[C@@H]1CC[C@@]2(OC(C)=O)C#C
InChI
1S/C23H31NO3/c1-4-22-12-10-19-18-9-7-17(24-26)14-16(18)6-8-20(19)21(22)11-13-23(22,5-2)27-15(3)25/h2,14,18-21,26H,4,6-13H2,1,3H3/b24-17+/t18-,19+,20+,21-,22-,23-/m0/s1
chave InChI
KIQQMECNKUGGKA-NMYWJIRASA-N
Informações sobre genes
human ... PGR(5241)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Artigos
We offers many products related to Nuclear Receptors (Steroids) for your research needs.