SML0343
Methylstat
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(2E)-4-[Hydroxy[4-[[[4-[[[(1-naphthalenylamino)carbonyl]oxy]methyl]phenyl]methyl]amino]butyl]amino]-4-oxo-2-butenoic acid methyl ester
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: >5 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(NC1=CC=CC2=C1C=CC=C2)OCC3=CC=C(CNCCCCN(O)C(/C=C/C(OC)=O)=O)C=C3
InChI
1S/C28H31N3O6/c1-36-27(33)16-15-26(32)31(35)18-5-4-17-29-19-21-11-13-22(14-12-21)20-37-28(34)30-25-10-6-8-23-7-2-3-9-24(23)25/h2-3,6-16,29,35H,4-5,17-20H2,1H3,(H,30,34)/b16-15+
chave InChI
MUJOCHRZXRZONW-FOCLMDBBSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3