SML0325
Retigabine
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
D-23129, Ezogabine, N-(2-Amino-4-(4-fluorobenzylamino)phenyl)carbamic acid ethyl ester
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
controle de medicamentos
USDEA Schedule V
cor
white to light brown
solubilidade
DMSO: >15 mg/mL
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
FC1=CC=C(CNC2=CC(N)=C(NC(OCC)=O)C=C2)C=C1
InChI
1S/C16H18FN3O2/c1-2-22-16(21)20-15-8-7-13(9-14(15)18)19-10-11-3-5-12(17)6-4-11/h3-9,19H,2,10,18H2,1H3,(H,20,21)
chave InChI
PCOBBVZJEWWZFR-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... KCNQ1(3784) , KCNQ2(3785) , KCNQ3(3786) , KCNQ4(9132) , KCNQ5(56479)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)