SML0323
SMI-4a
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(5Z)-5-[[3-(Trifluoromethyl)phenyl]methylene]-2,4-thiazolidinedione, (Z)-5-(3-Trifluoromethylbenzylidene)thiazolidine-2,4-dione
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: >10 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1cccc(\C=C2/SC(=O)NC2=O)c1
InChI
1S/C11H6F3NO2S/c12-11(13,14)7-3-1-2-6(4-7)5-8-9(16)15-10(17)18-8/h1-5H,(H,15,16,17)/b8-5-
chave InChI
NGJLOFCOEOHFKQ-YVMONPNESA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3