SML0278
SR 48692
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-[[[1-(7-Chloro-4-quinolinyl)-5-(2,6-dimethoxyphenyl)-1H-pyrazol-3-yl]carbonyl]amino]-tricyclo[3.3.1.13,7]decane-2-carboxylic acid, Meclinertant
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: ≥2 mg/mL (warmed)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1cccc(OC)c1-c2cc(nn2-c3ccnc4cc(Cl)ccc34)C(=O)NC5(C6CC7CC(C6)CC5C7)C(O)=O
InChI
1S/C32H31ClN4O5/c1-41-27-4-3-5-28(42-2)29(27)26-16-24(36-37(26)25-8-9-34-23-15-21(33)6-7-22(23)25)30(38)35-32(31(39)40)19-11-17-10-18(13-19)14-20(32)12-17/h3-9,15-20H,10-14H2,1-2H3,(H,35,38)(H,39,40)
chave InChI
DYLJVOXRWLXDIG-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... NTSR1(4923)
Aplicação
- to explore the function of NTSR1 in glioblastoma (GBM) cells[1]
- to determine the roles of neurotensin (NT) in the regulation of bile acid (BA) uptake, in vivo[2]
- to explore the involvement of NTSR1 versus NTSR2 in mice[3]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)