Documentos Principais
SML0222
Sigma-Aldrich
TVP1022
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(1S)-2,3-Dihydro-N-2-propyn-1-yl-1H-inden-1-amine, (S)-Rasagiline, S-(-)-N-Propargyl-1-aminoindan
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H13N
Número CAS:
Peso molecular:
171.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
(Powder, Film or Oil)
solubilidade
DMSO: ≥15 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C#CCN[C@H]1CCc2ccccc12
InChI
1S/C12H13N/c1-2-9-13-12-8-7-10-5-3-4-6-11(10)12/h1,3-6,12-13H,7-9H2/t12-/m0/s1
chave InChI
RUOKEQAAGRXIBM-LBPRGKRZSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
TVP1022 is an S-isomer of rasagiline, a PKC Pathway activator and neuroprotective and cytoprotective
TVP1022, the S-isomer of rasagiline, an anti-Parkinson drug, appears to have the same neuroprotective activity as the R-isomer, but is 1000-fold less active as an MAO-B inhibitor. TVP1022, a neuroprotective and cytoprotective molecule, is also cardioprotective in rat models. Its activity is believed to involve stabilization of mitochondrial membrane potential, induction of Bcl-2 and activation of the PKC signalling pathway, enhancing the phosphorylation of protein kinase C and glycogen synthase kinase-3β.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)