SML0175
Pyrovalerone hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1-(4-Methylphenyl)-2-(1-pyrrolidinyl)-1-pentanone hydrochloride, Centroton, F 1983, Sp 1059, Thymergix
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
drug control
psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
cor
off-white to light brown
solubilidade
H2O: ≥5 mg/mL at 60 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C16H23NO.ClH/c1-3-6-15(17-11-4-5-12-17)16(18)14-9-7-13(2)8-10-14;/h7-10,15H,3-6,11-12H2,1-2H3;1H
chave InChI
MWRACNBZNVAJHE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Artigos
We offer many products related to dopamine receptors for your research needs.