SML0116
GW788388 Hydrate
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-{4-[3-(Pyridin-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]-pyridin-2-yl}-N-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)benzamide hydrate
Selecione um tamanho
R$ 545,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 545,00
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to tan
solubilidade
DMSO: ≥8 mg/mL
originador
GlaxoSmithKline
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O.O=C(NC1CCOCC1)c2ccc(cc2)-c3cc(ccn3)-c4c[nH]nc4-c5ccccn5
InChI
1S/C25H23N5O2.H2O/c31-25(29-20-9-13-32-14-10-20)18-6-4-17(5-7-18)23-15-19(8-12-27-23)21-16-28-30-24(21)22-3-1-2-11-26-22;/h1-8,11-12,15-16,20H,9-10,13-14H2,(H,28,30)(H,29,31);1H2
chave InChI
VZRJMBZMFKADGR-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)