Documentos Principais
405175
Sigma-Aldrich
IR-1048
Dye content 97 %
Sinônimo(s):
1-Butyl-2-[2-[3-[(1-butyl-6-chlorobenz[cd]indol-2(1H)-ylidene)ethylidene]-2-chloro-1-cyclohexen-1-yl]ethenyl]-6-chlorobenz[cd]indolium tetrafluoroborate
Selecione um tamanho
500 MG
R$ 1.159,00
R$ 1.159,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 MG
R$ 1.159,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C40H38BCl3F4N2
Número CAS:
Peso molecular:
739.91
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 1.159,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
composição
Dye content, 97%
Nível de qualidade
pf
230 °C (dec.) (lit.)
λmax
1048 nm in ethanol
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
F[B-](F)(F)F.CCCCN1/C(=C\C=C2/CCCC(\C=C\C3=[N+](CCCC)c4ccc(Cl)c5cccc3c45)=C2Cl)c6cccc7c(Cl)ccc1c67
InChI
1S/C40H38Cl3N2.BF4/c1-3-5-24-44-34(30-14-8-12-28-32(41)18-22-36(44)38(28)30)20-16-26-10-7-11-27(40(26)43)17-21-35-31-15-9-13-29-33(42)19-23-37(39(29)31)45(35)25-6-4-2;2-1(3,4)5/h8-9,12-23H,3-7,10-11,24-25H2,1-2H3;/q+1;-1
chave InChI
IKZNCEDZIQWVNS-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • pH-Responsive Theranostic Colloidosome Drug Carriers: This study presents pH-responsive theranostic drug carriers for targeted thrombolytic therapy using the near-infrared-II window. It highlights the real-time imaging capabilities of these carriers using IR-1048, making it significant for drug delivery research (Y Ye, Z Chen, S Zhang, et al., 2022).
  • Targeted Nanobody Complex Enhanced Photodynamic Therapy: The article explores targeted therapy for lung cancer using IR-1048, which serves as a NIR-II/photoacoustic signal reporter. This study is pertinent for drug discovery chemists focusing on cancer treatment (Q Zhang, L Wu, S Liu, et al., 2020).
Características e benefícios
Q-switching IR laser dye.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.