SML0053
CP-101,606
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
Traxoprodil; (1S,2S)-1-(4-hydroxy-phenyl)-2-(4-hydroxy-4-phenylpiperidino)-1-propanol; CP-101606
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
atividade óptica
[α]/D +50 to +60° (c=1, MeOH)
cor
white to tan
solubilidade
DMSO: ≥35 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H]([C@@H](O)c1ccc(O)cc1)N2CCC(O)(CC2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H25NO3/c1-15(19(23)16-7-9-18(22)10-8-16)21-13-11-20(24,12-14-21)17-5-3-2-4-6-17/h2-10,15,19,22-24H,11-14H2,1H3/t15-,19+/m0/s1
chave InChI
QEMSVZNTSXPFJA-HNAYVOBHSA-N
Informações sobre genes
human ... GRIN1(2902) , GRIN2B(2904)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Artigos
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience