SML0051
E-Resveratrol Trimethyl Ether
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1,3-dimethoxy-5-[(1E)-2-(4-methoxyphenyl)ethenyl]-benzene; Tri-O-methylresveratrol; Trimethoxy-trans-stilbene
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to tan
solubilidade
DMSO: ≥34 mg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3