SML0047
MoTP
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
33N14, 4-(4-Morpholinobutylthio)phenol
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to tan
solubilidade
DMSO: ≥80 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(SCCCCN2CCOCC2)cc1
InChI
1S/C14H21NO2S/c16-13-3-5-14(6-4-13)18-12-2-1-7-15-8-10-17-11-9-15/h3-6,16H,1-2,7-12H2
chave InChI
YHKNLUTUXZDOQI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)