SMB01021
Vitexin 4"-Ο-β-D-Glucoside
≥85% (LC/MS-ELSD)
Sinônimo(s):
4′′-O-Glucosylvitexin, Vitexin glucoside, Vitexin 4"-Ο-Glucoside
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
plant
Ensaio
≥85% (LC/MS-ELSD)
forma
solid
peso molecular
594.52
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C27H30O15/c28-7-15-19(34)20(35)23(38)27(41-15)42-24-16(8-29)40-26(22(37)21(24)36)18-12(32)5-11(31)17-13(33)6-14(39-25(17)18)9-1-3-10(30)4-2-9/h1-6,15-16,19-24,26-32,34-38H,7-8H2/t15-,16-,19-,20+,21-,22-,23-,24-,26+,27+/m1/s1
chave InChI
NDSUKTASTPEKBX-LXXMDOISSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3