SMB00804
D-Gulonic acid lithium salt
Sinônimo(s):
(2R,3R,4S,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanoic acid lithium salt, D-(8CI) Gulonic acid lithium salt, Lithium D-gulonate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95% (HPLC)
Nível de qualidade
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C6H12O7/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13/h2-5,7-11H,1H2,(H,12,13)/t2-,3+,4-,5-/m1/s1
chave InChI
RGHNJXZEOKUKBD-KKQCNMDGSA-N
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3