Documentos Principais
SMB00524
Sigma-Aldrich
Geodin hydrate
≥95% (LC/MS-UV)
Sinônimo(s):
3,5-dichloro-2-hydroxy-6-(4-hydroxy-2-methoxy-6-methoxycarbonylphenoxy)-4-methylbenzoic acid
Selecione um tamanho
1 MG
R$ 5.921,00
R$ 5.921,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 MG
R$ 5.921,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H14Cl2O8
Número CAS:
Peso molecular:
417.19
Código UNSPSC:
12352205
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
R$ 5.921,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥95% (LC/MS-UV)
Formulário
solid
solubilidade
DMSO: 1 mg/mL
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC1=CC(C(OC)=O)=C(OC2=C(Cl)C(C)=C(Cl)C(O)=C2C(O)=O)C(OC)=C1
InChI
1S/C17H14Cl2O8/c1-6-11(18)13(21)10(16(22)23)15(12(6)19)27-14-8(17(24)26-3)4-7(20)5-9(14)25-2/h4-5,20-21H,1-3H3,(H,22,23)
chave InChI
MYFFDMMUGIQJQM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Natural product derived from fungal source.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)