SMB00408
2-Azidoethyl β-glucopyranoside
≥95%
Sinônimo(s):
β-D-Glc-Et-N3, 2-Azidoethyl β-D-glucopyranoside
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95%
Formulário
solid
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H]1C(O)[C@@H](O)[C@H](OCCN=[N+]=[N-])O[C@@H]1CO
InChI
1S/C8H15N3O6/c9-11-10-1-2-16-8-7(15)6(14)5(13)4(3-12)17-8/h4-8,12-15H,1-3H2/t4?,5-,6?,7+,8-/m1/s1
chave InChI
VGCOVRUENPCVTD-OAIINSLMSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)