Documentos Principais
SMB00323
Sigma-Aldrich
Schisandrin C
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
Schisandrin C, Schizandrin C, Wuweizisu C
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H24O6
Número CAS:
Peso molecular:
384.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352205
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
COC1=C2C(OCO2)=CC3=C1C(C(OC)=C(OCO4)C4=C5)=C5CC(C)C(C)C3
InChI
1S/C22H24O6/c1-11-5-13-7-15-19(27-9-25-15)21(23-3)17(13)18-14(6-12(11)2)8-16-20(22(18)24-4)28-10-26-16/h7-8,11-12H,5-6,9-10H2,1-4H3
chave InChI
HTBWBWWADZJXID-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Schisandrin C is a lignan found in the fruit of Schisandra chinensis.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Schisandrin C has anti-inflammatory effects and has been shown to reduce nitric oxide (NO) production.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Jibo Han et al.
Phytotherapy research : PTR, 33(3), 779-790 (2019-01-12)
Vascular endothelial dysfunction plays a crucial role in the pathogenesis of cardiovascular diseases. Oxidative stress is a key pathophysiological mechanism underpinning endothelial dysfunction. Schisandrin C (Sch C), a dibenzocyclooctadiene derivative of Schisandra chinensis, has antioxidative properties. Here, we report the