SMB00291
Stearidonic acid
≥99%
Sinônimo(s):
Stearidonic acid, (6Z,9Z,12Z,15Z)-Octadecatetraenoic acid, Moroctic acid, Stearidonate, 6Z,9Z,12Z,15Z-Octadecatetraenoic acid, all-cis-6,9,12,15-Octadecatetraenoic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99%
forma
liquid
grupo funcional
carboxylic acid
tipo de lipídio
omega FAs
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h3-4,6-7,9-10,12-13H,2,5,8,11,14-17H2,1H3,(H,19,20)/b4-3-,7-6-,10-9-,13-12-
chave InChI
JIWBIWFOSCKQMA-LTKCOYKYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3