SMB00286
Terconazole
≥98%
Sinônimo(s):
(+-)-1-{4-[cis-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-ylmethoxy]phenyl}-4-isopropylpiperazine, Triaconazole
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98%
Formulário
powder
cor
white
solubilidade
DMSO: 1 mg/mL
espectro de atividade do antibiótico
fungi
Modo de ação
enzyme | interferes
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C26H31Cl2N5O3/c1-19(2)31-9-11-32(12-10-31)21-4-6-22(7-5-21)34-14-23-15-35-26(36-23,16-33-18-29-17-30-33)24-8-3-20(27)13-25(24)28/h3-8,13,17-19,23H,9-12,14-16H2,1-2H3/t23-,26-/m0/s1
chave InChI
BLSQLHNBWJLIBQ-OZXSUGGESA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)