Documentos Principais
SMB00279
Sigma-Aldrich
Chitosan dimer dihydrochloride
≥85% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
Chitosan dimer dihydrochloride, Chitobiose dihydrochloride
Selecione um tamanho
10 MG
R$ 1.282,00
R$ 1.282,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 MG
R$ 1.282,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H24N2O9 · 2HCl
Número CAS:
Peso molecular:
413.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
R$ 1.282,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥85% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to off-white
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@H]1[C@@H](N)[C@H](O[C@@H]2[C@@H](CO)OC(O)[C@H](N)[C@H]2O)O[C@H](CO)[C@H]1O.Cl.Cl
InChI
1S/C12H24N2O9.2ClH/c13-5-9(19)10(4(2-16)21-11(5)20)23-12-6(14)8(18)7(17)3(1-15)22-12;;/h3-12,15-20H,1-2,13-14H2;2*1H/t3-,4-,5-,6-,7-,8-,9-,10-,11?,12+;;/m1../s1
chave InChI
QBSWPIQMUDKRHR-SORUAGQPSA-N
Outras notas
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Quitosana from shrimp shells, ≥75% (deacetylated)
Sigma-Aldrich
C3646
Quitosana