Documentos Principais
SMB00206
Sigma-Aldrich
Paulownin
≥95% (LC/MS-ELSD)
Selecione um tamanho
1 MG
R$ 2.530,00
R$ 2.530,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 MG
R$ 2.530,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H18O7
Número CAS:
Peso molecular:
370.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352205
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
R$ 2.530,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥95% (LC/MS-ELSD)
Formulário
solid
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@]12CO[C@@H]([C@H]1CO[C@@H]2c3ccc4OCOc4c3)c5ccc6OCOc6c5
InChI
1S/C20H18O7/c21-20-8-23-18(11-1-3-14-16(5-11)26-9-24-14)13(20)7-22-19(20)12-2-4-15-17(6-12)27-10-25-15/h1-6,13,18-19,21H,7-10H2/t13-,18-,19-,20-/m1/s1
chave InChI
CAQZFLPWHBKTTR-WNISUXOKSA-N
Descrição geral
Natural product derived from plant source.
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
F Ishibashi et al.
Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 65(1), 29-34 (2001-03-29)
Short enantiomeric syntheses of the 1-hydroxy/acetoxy-3,7-dioxabicyclo[3.3.0]octane lignans, paulownin, and (+)-phrymarin I and II, were accomplished by starting from the chiral synthon, (R)-(+)-3-hydroxybutanolide, and employing photocyclization as the key step.
Steven R Angle et al.
The Journal of organic chemistry, 73(16), 6268-6278 (2008-07-24)
A formal [3 + 2]-cycloaddition involving the Lewis acid mediated reaction of alpha-silyloxy aldehydes and styrenes to afford 3-alkyl-2-aryltetrahydrofuran-4-ols has been developed. This methodology was applied to the total synthesis of the naturally occurring furofuran lignan (+/-)-paulownin.