Documentos Principais
SMB00167
Sigma-Aldrich
Dactylorhin E
≥95% (LC/MS-ELSD)
Selecione um tamanho
1 MG
R$ 2.573,00
R$ 2.573,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 MG
R$ 2.573,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H40O16
Número CAS:
Peso molecular:
620.60
Código UNSPSC:
12352205
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
R$ 2.573,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥95% (LC/MS-ELSD)
Formulário
solid
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@](CC(C)C)(CC(=O)O)C(=O)OCc2ccc(cc2)O[C@@H]3O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]3O)O)O)CO
InChI
1S/C27H40O16/c1-12(2)7-27(8-17(30)31,43-25-23(37)21(35)19(33)16(10-29)42-25)26(38)39-11-13-3-5-14(6-4-13)40-24-22(36)20(34)18(32)15(9-28)41-24/h3-6,12,15-16,18-25,28-29,32-37H,7-11H2,1-2H3,(H,30,31)/t15-,16-,18-,19-,20+,21+,22-,23-,24-,25+,27-/m1/s1
chave InChI
ZGNUJHGCJSHIQU-JOOANJHQSA-N
Descrição geral
Natural product derived from plant source.
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)