SIAL0641
Sigma® 75 cm cell culture flask
cap, vented, tissue-culture treated, sterile, pack of 20 × 5 ea
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
canted neck
polystyrene
esterilidade
sterile
Características
cap vented
graduations
embalagem
pack of 20 × 5 ea
volume máximo
60 mL
área da superfície
75 cm2
volume de trabalho
15-22.5 mL
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrição geral
- Manufactured from optically clear virgin polystyrene
- Treated for optimal cell attachment
- Printed with lot numbers for ease in traceability
- 100% integrity tested
- Sterilized by gamma irradiation and certified nonpyrogenic
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?